アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
凝集数
83
色
white
CMC
100 - 400 μM
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI Key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Wach, A., et al. 1990. Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 16776.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
693017-0GM:
693017-1SGM:
693017-100GM:
970789-5RKG:
970783-0GM:
693017-5KG:
693017-GM:
693017-25GM:
693017-5GM:
693017-2.5KG:
693017-500GM:
693017-1KG:
970783-1KG:
970789-5KG:
試験成績書(COA)