Merck
H9408
Sigma-Aldrich
β-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼ Pseudomonas lemoignei由来
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein
別名:
(R)-3-ヒドロキシ酪酸:NAD+オキシドレダクターゼ, 3-HBDH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Pseudomonas lemoignei)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥200 units/mg protein
精製方法
chromatography
その他の活性
lactic dehydrogenase ≤0.05%
malic dehydrogenase ≤0.1%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-β-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼ(BDH)は、膜結合型脂質要求酵素です。
アプリケーション
βPseudomonas lemoignei由来‐ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼは、アセト酢酸生成を確認するための共役活性測定に使用されています。
Williamson D.H.およびMellanby J.の酵素分析法、Bergmeyer  H.編、第2版、4、1836(1974)によるアセト酢酸およびD(-)-3-ヒドロキシ酪酸の定量に適しています。
生物化学的/生理学的作用
Paracoccus denitrificansでは、3-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼは、細胞内のポリヒドロキシ酪酸塩およびポリヒドロキシ吉草酸塩の分解において重要な役割を果たしています。
哺乳類系では、β-ヒドロキシ酪酸脱水素酵素はミトコンドリア内膜に局在し、活性を示すためにはホスファチジルコリンを必要とします。これに対して、緑膿菌から分離される酵素は、リン脂質アロステリックアクチベ-タを必要としない可溶性細胞質酵素です。代謝エネルギ-源としてケトン体を利用するのに、この酵素が必要です。この酵素は、ケトン体がクエン酸に変換する最初のステップである3-ヒドロキシ酪酸のアセト酢酸への酸化を触媒します。生じたクエン酸はトリカルボン酸回路(クレブス回路)を経てさらに代謝されます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.8、37°C、1分間で、1.0 μmolのD-β-ヒドロキシ酪酸をアセト酢酸へと酸化する酵素量です。
物理的形状
スクロース、β-NADおよびTrisバッファー塩を含有する凍結乾燥粉末
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H9408-100UN:
H9408-100UN-PW:
H9408-VAR:
H9408-50UN:
H9408-BULK:
H9408-PH:
H9408-25UN-PW:
H9408-50UN-PW:
H9408PROC:
H9408-25UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The specific molecular architecture of plant 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase
Hemmerlin A, et al.
The Journal of biological chemistry, 80(3) (2019)
D-beta-HYDROXYBUTYRATE DEHYDROGENASE: A MOLECULAR BIOLOGY APPROACH TO THE STUDY OF A LIPID-REQUIRING ENZYME
Structure and Function of Membrane Proteins, 283-300 (1983)
3-Hydroxybutyrate oligomer hydrolase and 3-hydroxybutyrate dehydrogenase participate in intracellular polyhydroxybutyrate and polyhydroxyvalerate degradation in Paracoccus denitrificans
Lu J, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 80(3), 986-993 (2014)
W Hugo Ramos-Vera et al.
Journal of bacteriology, 193(5), 1201-1211 (2010-12-21)
Two autotrophic carbon fixation cycles have been identified in Crenarchaeota. The dicarboxylate/4-hydroxybutyrate cycle functions in anaerobic or microaerobic autotrophic members of the Thermoproteales and Desulfurococcales. The 3-hydroxypropionate/4-hydroxybutyrate cycle occurs in aerobic autotrophic Sulfolobales; a similar cycle may operate in autotrophic
Caiping Mao et al.
Drug and chemical toxicology, 35(2), 127-133 (2011-08-19)
To investigate whether folic acid would have toxic effects on fetal cardiac, hepatic, and renal functions, this was the first in utero fetal study testing acute effects of folic acid at the last third of gestation. Folic acid (5 mg/day) or