テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
PQSIMYRRFLRPRYRVAYKTVTDMEWRCCQGYGGDDCAESPAPALGPASSTPRPLARPARPNLSGSSAGSPLSGLGGEGPGESEKVQQLEEQVQSLTKELQGLRGVLQGLSGRLAEDVQRAVETAFNGRQQPADAAARPGVHETLNE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EMILIN1(11117)
免疫原
アプリケーション
免疫蛍光(1報)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
プレステージ抗体はすべて、次の方法で試験されます。
- 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
- 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA002822-25UL:
HPA002822-100UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)