Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA024629
Sigma-Aldrich
抗KLF17 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗クリュッペル様因子17, 抗ジンクフィンガータンパク質393
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
TVPSTEAQAVLPSMAQMLPPQDAHDLGMPPAESQSLLVLGSQDSLVSQPDSQEGPFLPEQPGPAPQTVEKNSRPQEGTG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KLF17(128209)
詳細
遺伝子KLF17(Kruppel様因子17)はヒト染色体1p34にマッピングされています。このタンパク質は、ジンクフィンガーのようなC2H2 Kruppelを含む保存されたDNA結合ドメイン(DBD)を有しています。Sp/KLF(特異性タンパク質/Kruppel様因子)ジンクフィンガータンパク質ファミリーに属します。
免疫原
クルッペル様因子17のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗KLF17抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
KLF17(クルッペル様因子17)は特定の遺伝子のG/CおよびCACCCボックスと相互作用し、転写に関与します。KLF17は、ID1(DNA結合1の阻害薬)の転写を抑制することによって癌細胞転移を阻害します。KLF17は乳癌、肺腺癌および肝細胞癌において下方制御されます。
特徴および利点
プレステージ抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。プレステージ抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。プレステージ抗原コントロールは、対応するあらゆるプレステージ抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
プレステージ抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織のIHC組織アレイおよび最もよくみられる20のがんタイプ組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST76042
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA024629-25UL:
HPA024629-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William A Pastor et al.
Nature cell biology, 20(5), 553-564 (2018-04-27)
Naive and primed pluripotent human embryonic stem cells bear transcriptional similarity to pre- and post-implantation epiblast and thus constitute a developmental model for understanding the pluripotent stages in human embryo development. To identify new transcription factors that differentially regulate the
Paul Blakeley et al.
Development (Cambridge, England), 142(20), 3613-3613 (2015-10-22)
There were errors published in Development 142, 3151-3165.In the issue published online on 22 September 2015, Fig. 3 was mislabelled: panels A, B, C and D should have been B, C, D and A, respectively. In the legend, the text
Zhipeng Ai et al.
Cell reports, 40(8), 111240-111240 (2022-08-25)
Endogenous retroviruses (ERVs) have been reported to participate in pre-implantation development of mammalian embryos. In early human embryogenesis, different ERV sub-families are activated in a highly stage-specific manner. How the specificity of ERV activation is achieved remains largely unknown. Here
Bruno Di Stefano et al.
Nature methods, 15(9), 732-740 (2018-08-22)
Human embryonic stem cells (hESCs) can be captured in a primed state in which they resemble the postimplantation epiblast, or in a naive state where they resemble the preimplantation epiblast. Naive-cell-specific culture conditions allow the study of preimplantation development ex
Jane van Vliet et al.
Genomics, 87(4), 474-482 (2006-02-08)
The Sp/KLF transcription factors perform a variety of biological functions, but are related in that they bind GC-box and CACCC-box sequences in DNA via a highly conserved DNA-binding domain. A database homology search, using the zinc finger DNA-binding domain characteristic