Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZRB1345
Sigma-Aldrich
抗SOX17抗体 クローン3F7 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
SOX-17, 転写因子SOX-17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F7, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 44.12 kDa
observed mol wt ~60 kDa
化学種の反応性
canine, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX17(64321)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3F7はSOX-17を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトSOX-17のC末端領域における149アミノ酸に相当するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト卵管およびヒト頸部組織片のSOX17を検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト卵管およびヒト頸部組織片のSOX17を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、組換えSOX17にKD値5.0 x 10^(-8)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗SOX17 クローン3F7 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1345)は、SOX17を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
転写因子SOX-17(UniProt:Q9H6I2、別名:SOX-17)は、ヒトにおいてSOX17遺伝子(Gene ID:64321)によってコードされています。SOX17は、胚発生の調節および細胞運命の決定に関与する転写因子のSOX(SRY-related HMG-box)ファミリーメンバーです。5′-AACAAT-3または5′-AACAAAG-3′配列と結合し、WNT3Aを介して転写制御を調節します。Notch系上流およびカノニカルWnt系下流に作用することが報告されており、カノニカルWntとNotchシグナル伝達をリンクさせています。膵臓や肝臓などの内胚葉組織へと成長する細胞の形成を調節する役割を担っています。複数の組織で検出されますが、食道、胃および小腸に選択的に発現します。SOX17は、胚心臓管の正常なループ化および生後の脈管発生に必要です。マウス胚の内皮細胞でのSOX17の不活化により、動脈分化および脈管リモデリングの欠損が誘発されて胎内死亡となることが報告されています。SOX17を欠損する胚性幹細胞は、胚体外細胞型への分化、および多分化に関連する転写因子の発現維持ができません。しかし、SOX17を強制発現することで、胚性幹細胞関連の遺伝子発現が減少し、胚体外内胚葉の細胞運命に携わる分化に関与する遺伝子が活性化されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Corada, M., et al. (2013).Nat. Commun.4, 2609; Niakan, KK et al. (2010).Gene Dev.24(3): 312-326)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1345-25UL:
ZRB1345-4X25UL:
試験成績書(COA)