Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZRB5535
Sigma-Aldrich
抗SOX9抗体 クローン2B10 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
転写因子SOX9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B10, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
2B10 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 56.14 kDa
observed mol wt ~65 kDa
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX9(6662)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2B10は、ヒトとマウスのSOX9を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する24個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトSOX9のC末端領域に由来する24個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HepG2細胞ライセート中のSOX9を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、SW480細胞のSOX9を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、E16.5マウス胚、マウス鼻腔、発生中のマウス腸の組織切片のSOX2を検出できます。
抗SOX9 クローン2B10 ZooMAb(カタログ番号: ZRB5535)は、SOX9を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
転写因子SOX9(UniProt:P48436、別名:SOX9)は、ヒトSOX9遺伝子(Gene ID:6662)によってコードされています。SOXファミリー遺伝子は、ほ乳類の性決定遺伝子SRYと関係があります。SOXファミリー遺伝子には、配列特異的DNA結合を媒介するHMGボックスドメインをコードする配列があります。SOX遺伝子は、発生中の細胞の運命決定と多様な発生過程の制御に関わる転写制御因子をコードします。極めて複雑なSOX遺伝子群は、約40のゲノム遺伝子座に集中しており、30以上のSOX遺伝子が同定されています。SOX9にはHMGボックスDNA結合ドメインが1つあり、雄性の決定、正常な骨格発生、軟骨形成、神経発生、神経堤発生などの発生過程の重要な制御因子として機能します。SOX9は、ソニックヘッジホッグシグナル伝達の下流で作用し、胚・成体の中枢神経系(CNS)での多能性神経幹細胞の維持に不可欠であることが示されています。成人上衣下帯(SEZ)の神経芽細胞では検出されませんが、同領域のTA細胞と上衣細胞に発現します。SOX9は、発育CNSの尾側領域での神経新生からグリア新生への′移行′にも不可欠であることが示されています。SOX9の発現増加は乳がん、結腸がん、前立腺がん、肺がんなど、起源の異なるがんで報告されており、その発現は悪性腫瘍や患者の生存に相関します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Scott, CE et al. (2010). Nat. Neurosci. 13(10); 1181-89)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
c凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB5535-3X25UL:
ZRB5535-2X25UL:
ZRB5535-4X25UL:
ZRB5535-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
関連コンテンツ
より環境に配慮したZooMAb®リコンビナント抗体で、持続可能な研究オプションからお選びください。これらのBSAフリー、キャリアフリーの抗体は、ごみの少ないパッケージで発送され、性能を損なうことなく最大限の安定性を実現します。
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.