Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
HPA040398
Sigma-Aldrich
抗KLF5 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗BTEB2, 抗CKLF抗体, 抗IKLF, 抗Kruppel様因子5(消化管)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
5
テクニック:
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
TYTMPSQFLPQQATYFPPSPPSSEPGSPDRQAEMLQNLTPPPSYAATIASKLAIHNPNLPTTLPVNSQNIQPVRYNRRSNPDLEKRRIHYCDYPGCTK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KLF5(688)
関連するカテゴリー
免疫原
Kruppel-like様因子5(消化管)リコンビナントタンパク質エピトープタグ(PrEST)
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST81839
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA040398-100UL:
HPA040398-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poyil Pratheeshkumar et al.
Cancers, 13(2) (2021-01-13)
The Krüppel-like factor 5 (KLF5), a zinc-finger transcriptional factor, is highly expressed in several solid tumors, but its role in PTC remains unclear. We investigated the expression of KLF5 protein in a large cohort of PTC patient samples and explored
Rong-Jie Fu et al.
Cell death & disease, 8(7), e2952-e2952 (2017-07-28)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the major subtype of renal cell carcinoma (RCC) that is resistant to conventional radiation and chemotherapy. It is a challenge to explore effective therapeutic targets and drugs for this kind of cancer. Transcription
Abdul K Siraj et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 598880-598880 (2021-01-12)
Epithelial ovarian cancer (EOC) is the most lethal gynecological malignancy. Despite current therapeutic and surgical options, advanced EOC shows poor prognosis. Identifying novel molecular therapeutic targets is highly needed in the management of EOC. Krupple-like factor 5 (KLF5), a zinc-finger
Kang-Bo Huang et al.
Cancers, 13(23) (2021-12-11)
Human papillomavirus (HPV) is a significant etiologic driver of penile squamous cell carcinoma (PSCC). The integration pattern of HPV and its carcinogenic mechanism in PSCC remain largely unclear. We retrospectively reviewed 108 PSCC cases who received surgery between 2008 and
Ludovic Zimmerlin et al.
Development (Cambridge, England), 143(23), 4368-4380 (2016-11-02)
The derivation and maintenance of human pluripotent stem cells (hPSCs) in stable naïve pluripotent states has a wide impact in human developmental biology. However, hPSCs are unstable in classical naïve mouse embryonic stem cell (ESC) WNT and MEK/ERK signal inhibition
資料
胚性幹細胞(ES細胞)、多能性、転写因子、人工多能性幹細胞(iPS細胞)、生殖細胞、外胚葉、および内胚葉マーカーなどの幹細胞マーカー
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.