詳細
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
特徴および利点
- made from POM
- racks can be linked together for additional holding capacity
- open sides allow for label viewing
- flat base to hold tubes upright
- linked racks should be supported underneath when carrying
- available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
- autoclavable
法的情報
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)