物質
stainless steel
特徴
4 x 4 configuration
Holds 16 x boxes (2 in.)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS2862H
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
21.8 × 5.5 × 8.9 in.
サイズ
556x141x225 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- TrueNorth® Upright Freezer Racks are ideal for safely storing the samples.
- Choose from a wide selection of corrosion-resistant stainless-steel racks that are compatible with major brands of upright and chest freezers.
- Features handle at each end accomodate freezers with right or left handed doors for easy use.
- Compatible with 6 in. (15.2 cm), or smaller boxes
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)