詳細
- TrueNorth® Upright Freezer Racks are ideal for safely storing the samples.
- Choose from a wide selection of corrosion-resistant stainless-steel racks that are compatible with major brands of upright and chest freezers.
- Features handle at each end accomodate freezers with right or left handed doors for easy use.
- Compatible with 6 in. (15.2 cm), or smaller boxes
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)