包装
case of 48 × 15 mL
濃度
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
色
colorless
pH
6.90-7.10
密度
1.080 g/cm3
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
物理的形状
保管および安定性
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT5011-1CS-H:
HT5011-VAR:
HT5011-1CS:4548173199801
HT5011-1CS-PW:
HT5011-BULK:
試験成績書(COA)