詳細
中性緩衝ホルマリン溶液(10%)は、光学顕微鏡で最も広く使用されている固定剤です。固定には比較的短い時間を要します。組織の長期保存に適しています。一度適切に固定化されれば、組織は次の工程や染色に使用できます。10% NBFは、大規模スループットの研究室に適しており、比較的短い固定化時間で使用できますが、組織の長期保存にも使用できます。ホルマリン固定は、アルデヒドとタンパク質の間で形成されると考えられており、ゲルを形成することで、in vivo関連実験において細胞成分を保持できます。
アプリケーション
組織を固定する一般的な汎用組織固定剤として、中性緩衝ホルマリン溶液(10%)が使用されています。腐敗を防止してサンプル分子の完全性を維持することにより組織サンプルを保存するために役立ちます。
一般な組織固定剤としてよく用いられます。
包装
製品は、20L Cubitainer(キュービテナー:段ボール箱の中に注ぎ口の付いたプラスチック製内袋が入っています)に充填されています。
物理的形状
中性緩衝液
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT501640-19L-PW:
HT501640-19L-H:
HT501640-VAR:
HT501640-BULK:
HT501640-19L:4548173217925
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Autophagy in Dendritic Cells and B Cells Is Critical for the Inflammatory State of TLR7-Mediated Autoimmunity.
Journal of Immunology, 198, 1081-1092 (2016)
Journal of biomaterials applications, 33(9), 1168-1177 (2019-01-23)
To investigate the osteogenesis of macro-pore sized bone scaffolds, biphasic calcium phosphate scaffolds with accurately controlled macro-pore size (0.8, 1.2, and 1.6 mm) and identical porosity of 70% were fabricated by the 3D printing technology. Eight New Zealand rabbits were
B cell autophagy mediates TLR7-dependent autoimmunity and inflammation.
Autophagy, 11(5), 1010-1024 (2015)
Scientific reports, 10(1), 10441-10441 (2020-06-28)
Screw loosening due to broken pedicles is a common complication resulting from the insertion of screws either with inadequate diameters or into an osteoporotic pedicle. In this novel in vitro study, we tried to clarify the contribution of the pedicle
Diagnostic pathology, 3 Suppl 1, S16-S16 (2008-08-05)
Historically, histopathology evaluation is performed by a pathologist generating a qualitative assessment on thin tissue sections on glass slides. In the past decade, there has been a growing interest for tools able to reduce human subjectivity and improve workload. Whole