蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
572 °F
利用可能性
available only in Japan
濃度
3.7% formaldehyde in H2O
pH
7.10-7.30 (20 °C)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11-0705-7-1L-J:
11-0705-8-20L-J:
この製品を見ている人はこちらもチェック