クローン
6217, monoclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 25 μg/mL using using calcium ionophore- and PMA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL8(3576)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I2519-.5MG:
I2519-VAR:
I2519-.5MG-PW:
I2519-BULK:
試験成績書(COA)