Merck
I6385
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ヒトIgM(μ-鎖特異性) マウス宿主抗体
clone MB-11, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗ヒトIgM (μ-鎖特異的)-アルカリフォスファターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
MB-11, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
indirect ELISA: 1:5,000
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgMは脊椎動物で高い相同性を有する抗体であり、免疫応答の初期に発現します。五量体の形で存在し、腹腔B細胞から分泌されます。
ヒト血清由来IgMは、ELISA、ドット免疫結合、ウエスタンイムノブロット法、免疫拡散法および免疫電気泳動など様々な免疫アッセイにおいて、参照抗原、標準品、遮断剤またはコーティングタンパク質として使用される場合があります。その他の用途としては、免疫原および固相免疫吸着剤を調製するための出発物質が挙げられます。
免疫グロブリンM(IgM)抗体は感染の初期の段階で現れます。IgM抗体は非適合輸血が行われた場合に赤血球凝集を起こす原因となります。IgMレベルは疾病/感染の状態によって変動します。
マウスのモノクロナールクローンMB-11抗ヒトIgM(μ-鎖特異性)抗体はヒトIgMのμ-鎖(ELISAで同定)に対して特異性を示します。この抗体はヒトIgG、IgA、軽鎖とは結合しません。
アプリケーション
マウスのモノクロナールクローンMB-11抗ヒトIgM(μ-鎖特異性)抗体は、in vitro、ヒト血清、その他の生体液中の人IgMレベルの同定または定量のために使用されることがあります(免疫化学または免疫組織的な手法を用います)。Elisaアッセイでは、アルカリホスファターゼ結合した抗ヒトIgMを使用して、ファージ上澄液とヒト血清を1:1000の割合で希釈した 試料中のIgMを検出しました。
生物化学的/生理学的作用
IgMはアポトーシス細胞の包み込みに重要な役割を果たします。血清IgMレベルの低下は、自己免疫応答の増加と感染症のリスクの増加につながります。IgMは多反応性および自動反応性の機能を示します。IgMは組織系分子のクリアランスを媒介することにより、組織の恒常性に重要な役割を果たします。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
I6385-VAR:
I6385-.2ML:
I6385-BULK:
I6385-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Menke de Smit et al.
Arthritis research & therapy, 14(5), R222-R222 (2012-10-19)
The association between rheumatoid arthritis (RA) and periodontitis is suggested to be linked to the periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis. Colonization of P. gingivalis in the oral cavity of RA patients has been scarcely considered. To further explore whether the association
C Oeuvray et al.
Infection and immunity, 68(5), 2617-2620 (2000-04-18)
The goal of this study was to analyze antibody responses to Plasmodium falciparum glutamate-rich protein (GLURP) using clinical data and plasma samples obtained from villagers of Dielmo, Senegal. This molecule was chosen because it is targeted by human antibodies which
Emerging functions of natural IgM and its Fc receptor FCMR in immune homeostasis.
Wang H, et al.
Frontiers in Immunology, 7(11), 99-99 (2016)
M Mecchia et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 157(8), 3727-3736 (1996-10-15)
Type II mixed cryoglobulinemia (CryoII) is an autoimmune disorder frequently associated to human hepatitis C virus (HCV) infection and characterized by the presence of cold-insoluble immunocomplexes containing IgM with rheumatoid activity. To identify disease-related epitopes, we screened a phage-displayed random
Protective roles of natural IgM antibodies
Gronwall C, et al.
Frontiers in Immunology, 3, 66-66 (2012)