抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JNK-PT48, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46 kDa
antigen 54 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-20 μg/mL using extract of human Jurkat cells activated with anisomycin
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
J4750-BULK:
J4750-VAR:
J4750-.2ML:
試験成績書(COA)