抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NF-12, monoclonal
分子量
antigen 65 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole cell extract from a mouse fibroblast cell line
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NFKB1(4790)
mouse ... Nfkb1(18033)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
N8523-VAR:
N8523-.2ML:
N8523-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.