Merck
K1757
Sigma-Aldrich
ケラチノサイト増殖因子 ヒト
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
別名:
hFGF-7, hKGF, FGF-7, KGF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
ケラチノサイト増殖因子 ヒト, KGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
powder
有効性
0.1-15 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
18.9 kDa
包装
pkg of 10 and 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF7(2252)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケラチノサイト増殖因子(KGF)は、18.9 kDaの増殖因子で、163個のアミノ酸から成り、線維芽細胞増殖因子ファミリーに属します。分泌シグナル配列を含み、塩基性FGFと構成の39%を共有します。間葉系細胞、多数の間質性線維芽細胞株に発現しますが、正常なグリア細胞および上皮細胞株には発現しません。
アプリケーション
ヒトケラチノサイト増殖因子は、次の用途に使用されています。
  • 上皮増殖培地の成分として。
  • 抗体の活性を測定する際に、抗原の陽性コントロールとして。
  • 心膜癒着の低減における加熱滅菌カルボキシメチルキトサン(NOCCt)関連のKGFの影響を分析するために。
生物化学的/生理学的作用
ケラチノサイト増殖因子(KGF)は、ケラチノサイトおよび上皮内の他の細胞の増殖および分化を刺激します。微小血管内皮細胞の走化性およびラット角膜の血管新生を誘発します。増殖および移動している基底細胞内でヒアルロン酸合成を刺激します。KGFは、ストレス状態下における細胞の生存に寄与します。KGFは傷害または炎症が生じた上皮細胞で高度に発現し、それにより創傷治癒を促進します。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルタ-濾過済みPBS, 0.5 mg BSA含有)
アナリシスノート
4Mbr-5 細胞を用いた細胞増殖アッセイにより決定。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K1757-50UG:
2011015:
K1757-BULK:
K1757-10UG:
K1757-10UG-PW:
K1757-VAR:
K1757-50UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nrf2 transcription factor, a novel target of keratinocyte growth factor action which regulates gene expression and inflammation in the healing skin wound
Braun S, et al.
Molecular and Cellular Biology, 22(15), 5492-5505 (2002)
Keratinocyte growth factor stimulates migration and hyaluronan synthesis in the epidermis by activation of keratinocyte hyaluronan synthases 2 and 3
Karvinen S, et al.
The Journal of biological chemistry, 278(49), 49495-49504 (2003)
Stimulation of in vivo angiogenesis by in situ crosslinked, dual growth factor-loaded, glycosaminoglycan hydrogels
Elia R, et al.
Biomaterials, 31(17), 4630-4638 (2010)
Synergism between keratinocyte growth factor and carboxymethyl chitosan reduces pericardial adhesions
Lopes JB, et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 90(2), 566-572 (2010)
Characteristics of MIC-1 antlerogenic stem cells and their effect on hair growth in rabbits.
Cegielski M, et al.
In Vivo, 27(1), 97-106 (2013)