Merck
K3627
Sigma-Aldrich
カリクレイン ブタ膵臓由来
≥40 units/mg protein
別名:
キニノゲナーゼ, キニノゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
solid
品質水準
比活性
≥40 units/mg protein
保管温度
2-8°C
詳細
ブタ膵臓では、カリクレインは不活性なプロカリクレインとして存在します。ブタカリクレインの遺伝子領域は、染色体 6q12-q21に位置しています。
アプリケーション
ブタ膵臓由来のカリクレインは、以下の用途に使用されています:
  • マトリックスメタロプロテアーゼ-9(MMP-9)チモーゲン活性化因子として
  • ラット脳室下領域(SVZ)細胞および乏突起神経膠細胞前駆細胞(OPC)増殖および生存に対するその作用を検討するための細胞培養の成分として
  • 2相アレイにおける加水分解酵素による加水分解の動態データおよび視覚的検出限界を追跡するためのモデル酵素として
生物化学的/生理学的作用
カリクレイン活性型はトリプシンの酵素作用により生成されます。増殖因子および基質の活性化を介在するセリンプロテアーゼです。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.7、25°C、1分間で、1.0 μmolのNα-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を加水分解してNα-ベンゾイル-L-アルギニンとエタノールとする酵素量です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K3627-VAR:
K3627-1KU:
K3627-BULK:
K3627-250UN:
K3627-50UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S C Fernando et al.
Genomics, 89(3), 429-438 (2007-01-11)
Kallikreins belong to a family of serine proteases that are widespread throughout living organisms, expressed in diverse tissue-specific patterns, and known to have highly diverse physiological functions. The 15 human and 24 mouse kallikreins have been implicated in pathophysiology of
M G Cotenescu et al.
Journal of biotechnology, 76(1), 33-41 (2000-04-28)
A new assay is described that monitors hydrolysis with the concurrent transfer of a solvatochromic dye across an oil-water barrier. Through the appropriate design, this transfer is accompanied by a 10(6) gain in fluorescence. This response can be used to
Gabriel Rosenblum et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(44), 13566-13574 (2007-10-13)
Activation of matrix metalloproteinase zymogen (pro-MMP) is a vital homeostatic process, yet its molecular basis remains unresolved. Using stopped-flow X-ray spectroscopy of the active site zinc ion, we determined the temporal sequence of pro-MMP-9 activation catalyzed by tissue kallikrein protease
Generation of alpha- and beta-kallikreins from porcine pancreatic prokallikrein by the action of trypsin.
M Kamada et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(12), 4891-4899 (1988-12-01)
Prostate-specific antigen kallikrein and non-ST elevation myocardial infarction.
Salvatore Patanè
International journal of cardiology, 149(3), 392-393 (2011-04-01)