Merck
E0258
Sigma-Aldrich
エラスターゼ ブタ膵臓由来
Type IV, Protein 50-90 %, lyophilized powder, ≥4.0 units/mg protein (biuret)
別名:
エラスターゼ ブタ膵臓由来, 膵臓ペプチダーゼ E
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine pancreas
品質水準
タイプ
Type IV
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥4.0 units/mg protein (biuret)
組成
Protein, 50-90%
その他の活性
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エラスターゼは、240のアミノ酸残基から成り、4つのジスルフィド架橋を含むポリペプチド単鎖です。分子質量は約25.9 kDaです。この酵素は不活性の酵素前駆体であるプロエラスターゼとして合成され、これがトリプシンによりN末端基でタンパク質限定加水分解されて活性型に変換されます。
アプリケーション
Sigmaのエラスターゼは、ヒドロキシルラジカルで処理されたBSAのタンパク質分解の程度を調べるために使用されています。また、シアノバクテリアである ミクロシスチス Ku2からエラスターゼ阻害脂質誘導体を精製するために使用されています。
ブタ膵臓由来エラスターゼは、ヒト白血球エラスターゼ阻害の分子基盤を評価する研究で使用されています。ブタ膵臓由来エラスターゼは、血清カルシウム減少因子(カルデクリン)の分子クローニングと発現を調べる研究でも使用されています。
ブタ膵臓由来エラスターゼは、次の用途に使用されています。
  • シンシチウム形成に対するその影響を研究する目的で、ベロ細胞を処理するため。
  • プロテアーゼアッセイの陽性コントロールとして。
  • ヒト大動脈平滑筋細胞(HASMC)を大動脈組織から単離するために、RPMI 1640の成分として。
生物化学的/生理学的作用
エラスターゼは広範囲の物質に対し特異性を有するセリンプロテアーゼであり、Ile、Gly、Ala、Ser、Val、Leuなどの小分子量疎水性アミノ酸のカルボキシル側でタンパク質を切断します。この酵素は、アミドおよびN-ベンゾイル-L-アラニンメチルエステルなどのエステルも加水分解します。最適pHは8.0~8.5であることが明らかになっています。活性化剤を必要としませんが、ジイソプロピルフルオロリン酸、フェニルメタンスルホニルフルオリド、α2-マクログロブリン、α1-アンチトリプシン、スルホニルフルオリド、p-ジニトロフェニルジエチルリン酸、および高塩濃度によって阻害されます。組織および細胞の解離に広く使用されます。エラスターゼは、II型肺細胞の単離に有効です。エラスターゼは、弾性線維の特異的タンパク質であるエラスチンを加水分解し、ヘモグロビン、カゼインおよびフィブリンを消化します。
エラスターゼは広範囲の物質に対し特異性を有するセリンプロテアーゼであり、Ile、Gly、Ala、Ser、Val、Leuなどの小分子量疎水性アミノ酸のカルボキシル側でタンパク質を切断します。この酵素は、アミドおよびN-ベンゾイル-L-アラニンメチルエステルなどのエステルも加水分解します。最適pHは8.0~8.5であることが明らかになっています。活性化剤を必要としませんが、ジイソプロピルフルオロリン酸、フェニルメタンスルホニルフルオリド、α2-マクログロブリン、α1-アンチトリプシン、スルホニルフルオリド、p-ジニトロフェニルジエチルリン酸、および高塩濃度によって阻害されます。組織および細胞の解離に広く使用されます。エラスターゼは、II型肺細胞の単離に有効です。
エラスターゼはエラスチン(特異的な弾性線維タンパク質)を加水分解し、ヘモグロビン、カゼイン、フィブリンを消化します。
包装
包装サイズはタンパク質含量に基づいています。
単位の定義
1unitは、pH 8.0、25°Cで1分間に1.0 μmolのN-サクシニル-L-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリドを加水分解する酵素量です。
物理的形状
炭酸ナトリウムを含有
調製ノート
Type III(E 0127)をアフィニティークロマトグラフィーで更なる精製を行い、トリプシン活性を低下。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E0258PROC:
E0258-20MG:
E0258-50MG:
E0258-BULK:
E0258-10MG:
E0258-1MG:
E0258-CP:
E0258-VAR:
E0258-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evidence for the amino acid sequence of porcine pancreatic elastase
Shotton DM and Hartley BS
The Biochemical Journal, 131(4), 643-643 (1973)
Pancreatic elastases
Handbook of Proteolytic Enzymes, 2639-2645 (2013)
Elastase Digests: New Ammunition for Shotgun Membrane xn-ProteomicsS-ig5f
Rietschel B, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 8(5), 1029-1029 (2009)
Suvendra Nath Bagchi et al.
Indian journal of microbiology, 51(4), 496-500 (2012-10-02)
A unicyanobacterial isolate of cyanobacterium, identified as Microcystis Ku2, produced a mammalian elastase-inhibitory lipid derivative. Protease inhibitors in cyanobacteria are unequivocally peptides. Since this metabolite appeared in lipid phase, we worked on a hypothesis that whether metabolite other than peptides
Digestive enzymes and stylet morphology of Deraeocoris nebulosus (Hemiptera: Miridae), a predacious plant bug
Boyd DW, et al.
Annals of the Entomological Society of America, 395-401 (2002)
プロトコル
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLC