product name
N-スクシニル-Ala-Ala-Pro-Leu p-ニトロアニリド, protease substrate
品質水準
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)14-20(25(38)30-18-7-9-19(10-8-18)33(41)42)31-26(39)21-6-5-13-32(21)27(40)17(4)29-24(37)16(3)28-22(34)11-12-23(35)36/h7-10,15-17,20-21H,5-6,11-14H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,37)(H,30,38)(H,31,39)(H,35,36)
InChI Key
PTHRPHGMGFMCSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S8511-10MG:
S8511-100MG:
S8511-VAR:
S8511-BULK:
S8511-50MG:
S8511-250MG:
試験成績書(COA)