Merck
KSPQ12012
KiCqStart® SYBR® Greenプライマー
Predesigned primers for gene expression analysis
別名:
SYBR Green RT-qPCRプライマー, 設計済みRT-qPCRプライマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
保管温度
−20°C
詳細
概要
いずれのサーマルサイクラーにも適するKiCqStartプライマーは、SYBR Green I RT-qPCR(逆転写定量的リアルタイムPCR)による遺伝子発現の定量用の、すぐに注文できる、デザイン済みプライマーペアです。MIQEを遵守するために、これらのアッセイはオフターゲット増幅を避けることを目的として高度なバイオインフォマティクスツールおよびバリデーション済みのin silico手法を用いて開発されました1。KiCqStartプライマーは、一般モデル生物由来の全ての遺伝子用に、順方向プライマーと逆方向プライマーのペアの最大3ランクのセットでお届けします。
デザインプロセスでは、できる限り1SNP座位を回避しています。回避できないSNPがある遺伝子を分析する場合には、dbSNPを使用してください。
KiCqStartプライマーの詳細については、メルクサイトのよくある質問をご利用ください。
規格
デザイン特性
  • GC内容:20~80%2
  • 融点:55.0 ± 5 ºC
  • 2次構造:なし
  • 過剰3′固定:最小
  • 相同性:なし
オリゴ特性
  • 分子:DNA(すべての配列を質量分析QCで検証)、修飾なし
  • 内容:順方向プライマー1、逆方向プライマー1
  • 長さ:18~24塩基2
  • 精製:RPカートリッジ
  • フォーマット:最小収量3 OD、乾量。各チューブにオリゴヌクレオチド1
発送時に配列を提供します。
2プライマーペアの95%はこの規格内に入ります
ランク
各遺伝子に最大3つの別のプライマーペアがあります。これは以下のように識別されます。
  • 1: 1つのプライマーの中央がエクソンスプライス部位と重複している
  • 2: 1つのプライマーの5′または3′末端がエクソンスプライス部位と重複している
  • 3: アンプリコンがエクソンスプライス部位と重複しているが、いずれのプライマーもエクソンスプライス部位と重複していない
  • 4: 例えば、遺伝子にエクソンが1つしかない(このランクのプライマーペアではゲノムDNAの共増幅が生じる可能性がある)などのさまざまな理由によりプライマーの重複が不可能である。
アプリケーション
製品使用目的: 遺伝子発現解析
特徴および利点
KiCqStartプライマーは高感度で特異的なため、効果的なSYBR Green I RT-qPCRアッセイ開発に要する手間を省いて時間と費用を節約します。
利点:
  • 標的の解析ができました
  • 設計特性が設定できました
  • オリゴ特性が設定できました
  • 容易に注文できます
物性
特性には次を含みます:
  • 提供種: ヒト、マウス、ラット、ゼブラフィッシュ、ウシ、ウマ、シロイヌナズナ、チキン、イヌ、ラビット、ブタ、ネコ、大豆、アカゲザル、ショウジョウバエ、C. elegans、トウモロコシ、X. laevis、モルモット、チャイニーズハムスター。
  • コンポーネント: チューブあたりプライマー2個、オリゴ1個
  • 納品状態: 乾燥、室温
  • 保管状態: 乾燥または湿潤、1回使用型小分け
法的情報
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ana Paula Oliveira De Quadros et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 83(13-14), 495-508 (2020-06-23)
Sm. (Rosaceae) is a plant traditionally used in Brazil and some other countries to treat diarrhea, stomach diseases, and as an analgesic, antimicrobial, antihypertensive, and as well as other pharmacological properties. The aim of this study was to examine cytotoxic
Aaminah Khan et al.
Nature communications, 12(1), 971-971 (2021-02-14)
Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) is an incurable malignant childhood brain tumor, with no active systemic therapies and a 5-year survival of less than 1%. Polyamines are small organic polycations that are essential for DNA replication, translation and cell proliferation.
Mara Ribeiro Almeida et al.
Molecular nutrition & food research, 60(7), 1615-1624 (2016-03-05)
Vitamin B6 plays crucial roles on brain development and its maternal deficiency impacts the gamma-aminobutyric acid (GABA)ergic, serotonergic, glutamatergic, and dopaminergic systems in offspring. However, the molecular mechanisms underlying these neurological changes are not well understood. Thus, we aimed at
Agata Nyga et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 107(5), 1352-1362 (2018-09-28)
We aimed to find a biomarker for patients with adverse reaction to metal debris (ARMD) due to a metal-on-metal (MoM) hip implant. First, we compared molecular markers of hypoxia-inducible factor (HIF) pathway activation (BNIP3, GLUT1, HO1, VEGF, and HIF1A) and
Helen Heath et al.
The EMBO journal, 27(21), 2839-2850 (2008-10-17)
The 11-zinc finger protein CCCTC-binding factor (CTCF) is a highly conserved protein, involved in imprinting, long-range chromatin interactions and transcription. To investigate its function in vivo, we generated mice with a conditional Ctcf knockout allele. Consistent with a previous report
資料
Primer pairs detect prevalent eukaryotic genes, but may co-amplify other transcripts, emphasizing the importance of comprehensive primer design.