Merck
L1751
Sigma-Aldrich
リノール酸エチル
≥99%
別名:
リノール酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOC2H5
CAS番号:
分子量:
308.50
Beilstein:
1727827
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant oil (safflower)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI Key
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ベルベリン塩酸塩の経口バイオアベイラビリティ向上のための自己マイクロエマルジョン型薬物送達システムの開発:この研究では、ベルベリン塩酸塩の経口バイオアベイラビリティを向上させるための主要成分として、リノール酸エチルを使用した自己マイクエマルジョン型薬物送達システム(SMEDDS)の処方を探索しています。この研究結果は、バイオアベイラビリティの大幅な増加を示しており、難水溶性薬物の吸収を高める SMEDDS の潜在性を実証しています(Zhu et al., 2013)。
  • 高質量精度 Msn 分析を使用してアルコール投与したラットおよびマウスから得た非極性代謝物の肝プロファイルのメタボローム研究:この研究では、アルコール投与の生化学的影響を理解するための肝メタボローム研究にリノール酸エチルを使用しています。非極性代謝物プロファイリングにおけるリノール酸エチル′の役割は、肝機能とアルコール摂取による代謝への影響に関する洞察を提供します(Loftus et al., 2011)。
  • 自己マイクロエマルジョン型薬物送達システムによるシリマリンの生物学的利用能の向上:この論文では、シリマリンの生物学的利用能を高めるための自己マイクロエマルジョン型薬物送達システムにおけるリノール酸エチルの利用について報告しています。この研究では、シリマリンの吸収と生物学的利用能が改善され、薬物送達用途におけるリノール酸エチルの有効性が強調されています(Wu et al., 2006)。
生物化学的/生理学的作用
Oxalis triangularis(オキザリス・トリアングラリス)から単離されたリノール酸エチルは、マウスB16メラノーマ細胞においてフォルスコリン誘導メラニン形成およびチロシナーゼ活性を阻害します。この抗メラニン形成作用は、cAMP産生の阻害に仲介されます。
リノール酸エチルは、アルコール乱用を検出するための脂肪酸エチルエステル(FAEE)の定量アッセイにおいて参照物質として使用される可能性があります。リノール酸エチルエステル(リノール酸エチル)は、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)阻害剤として使用・研究される可能性があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
L1751-BULK:
L1751-5G:
L1751-25G:
L1751-VAR:
L1751-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Janine R Hutson et al.
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 45(2), 193-199 (2010-08-14)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs) are nonoxidative metabolites of ethanol, and elevated levels of FAEE in meconium are a useful biomarker for heavy prenatal alcohol exposure. FAEE in meconium has been recommended as useful and cost-effective for universal screening for
Abdulsallam Bakdash et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 396(7), 2469-2477 (2010-02-11)
Fatty acid ethyl esters (FAEE) and ethyl glucuronide (EtG) were determined in 602 meconium samples in a maternal health evaluation study for detection of gestational alcohol consumption. A validated headspace solid phase microextraction method in combination with GC-MS was used
Jonathan Kissling et al.
Phytotherapy research : PTR, 19(11), 984-987 (2005-12-01)
In a search for potential acetylcholinesterase (AChE) inhibitors, the ethanol extract of the bulbs of Crinum x powellii (Amaryllidaceae) was found to demonstrate a marked inhibition of this enzyme. Using a bio-guided isolation strategy, linoleic acid ethyl ester has been
Fritz Pragst et al.
Therapeutic drug monitoring, 30(2), 255-263 (2008-03-28)
The retrospective detection of alcohol consumption during pregnancy is an important part of the diagnosis of the fetal alcohol syndrome. A promising way to solve this problem can be the determination of fatty acid ethyl esters (FAEE) or/and ethyl glucuronide
Ho-Seok Kwak et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(21), 1871-1874 (2010-07-08)
This paper reports the development and validation of an improved assay for quantitation of fatty acid ethyl esters (FAEEs) in human meconium using liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). FAAEs (ethyl laurate, ethyl myristate, ethyl palmitate, ethyl palmitoleate, ethyl stearate, ethyl