Merck
L2250
Sigma-Aldrich
L-乳酸リチウム
≥98% (titration)
別名:
(S)-2-ヒドロキシプロピオン酸 リチウム塩, L-乳酸 リチウム塩, サルコ乳酸リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5LiO3
CAS番号:
分子量:
96.01
Beilstein:
6127244
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
<2% water (Karl Fischer)
white
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Li: 5.26-9.30% (anhydrous)
アプリケーション
food and beverages
hematology
microbiology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI Key
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-乳酸リチウムは、肉乳酸リチウムまたは(S)-2-ヒドロキシプロパン酸リチウムとしても知られるL-乳酸のリチウム塩であり、(S)立体化学的配置を特徴とする乳酸の光学活性異性体です。L-乳酸は、乳酸脱水素酵素によるピルビン酸塩の発酵を介して、正常代謝時および運動中の動物で自然に生成されます。この化合物は、乳酸菌によって行われる乳酸発酵の重要な要素であり、これにより炭水化物が乳酸に変換されます。ヒトにおいては、乳酸とその共役塩基はさまざまな生物学的プロセスにおいて極めて重要な役割を果たし、その範囲は出生前発達から神経細胞周囲の細胞外液の維持にまで及びます。
最近の研究では、L-乳酸リチウムは、特に双極性障害患者において精神安定効果を発揮することが示されています。この効果は、ホスファチジルイノシトール(PI)経路や、グリコーゲン合成酵素キナーゼ-3(GSK-3)活性の阻害に影響を及ぼしていると考えられています。双極性障害に加えて、L-乳酸リチウムの神経精神病学的症状への適用可能性に関する研究が進んでいます。これらの研究には、うつ病、不安、および統合失調症に関する研究が含まれ、メタボロミクスや生化学の研究領域での重要性が浮彫になっています。
アプリケーション
L-乳酸リチウムは、メタボロミクスや生化学の研究に使用されている汎用性の高い化合物です。
L-乳酸リチウムは、以下のスタンダードとして使用されています:
  • 分析法を用いる乳酸の定量
  • 高速液体クロマトグラフィーを用いる乳酸の定量
  • L-乳酸アッセイ
特徴および利点
  • メタボロミクス、生化学および細胞生物学の研究に最適
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2250-BULK-PC:
L2250-VAR:
L2250-5G:
L2250-500G:
L2250-100G:
L2250-25G:
L2250-1KG:
L2250-10G:
L2250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicolas Lebouvier et al.
Marine drugs, 7(4), 640-653 (2010-01-26)
As part of our search for new antimalarial drugs in South Pacific marine sponges, we have looked for inhibitors of Pfnek-1, a specific protein kinase of Plasmodium falciparum. On the basis of promising activity in a preliminary screening, the ethanolic
G Díaz-Ruiz et al.
Applied and environmental microbiology, 69(8), 4367-4374 (2003-08-07)
Pozol is an acid beverage obtained from the natural fermentation of nixtamal (heat- and alkali-treated maize) dough. The concentration of mono- and disaccharides from maize is reduced during nixtamalization, so that starch is the main carbohydrate available for lactic acid
Chia-Yu Lin et al.
PloS one, 15(10), e0241053-e0241053 (2020-10-27)
The relationship between methylglyoxal (MGO) and D-lactate during saikosaponin C (SSC) treatment of mice with accelerated nephrotoxic serum (NTS) nephritis was investigated. NTS nephritis was induced by administration of anti-basement membrane antibodies to C57BL/6 mice and three dosages of SSC
Akram Abouie Mehrizi et al.
Medical microbiology and immunology, 207(2), 151-166 (2018-02-06)
Malaria vaccine development has been confronted with various challenges such as poor immunogenicity of malaria vaccine candidate antigens, which is considered as the main challenge. However, this problem can be managed using appropriate formulations of antigens and adjuvants. Poly(I:C) is
Mathias Busch et al.
Environmental research, 193, 110536-110536 (2020-12-01)
The continuous degradation of plastic waste in the environment leads to the generation of micro- and nanoplastic fragments and particles. Due to the ubiquitous presence of plastic particles in natural habitats as well as in food, beverages and tap water
プロトコル
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).