Merck
L3661
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, non-sterile
別名:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
colorless wells
polystyrene
サイズ:
96 well
無菌性:
non-sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid
物質
colorless wells
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 656170
サイズ
96 well
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
未滅菌、シングルポジション、ロープロファイル、凝縮リング付きのマイクロプレート用フタです。
その他情報
長さ:127.5 mm、幅:85 mm、曲率半径: +/- 300 μmです。フタの高さは9 mmです。
適合性
未滅菌のポリスチレンマイクロプレート用フタで、デオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質フリーです。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)