Merck
L4537
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile
別名:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
colorless wells
サイズ:
96 well
無菌性:
sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid
物質
colorless wells
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 5
メーカー/製品名
Greiner 656176
サイズ
96 well
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)