Merck
M5061
Greiner 96ウェルプレート、高~中結合
flat bottom black wells, high binding surface, sterile
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
black polystyrene
flat bottom black wells
最大容量:
392 μL
サイズ:
96 wells
有効容積:
340 μL
無菌性:
sterile
結合型:
high binding surface
特徴:
lid: no
skirt (F-bottom)
物質
black polystyrene
flat bottom black wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
skirt (F-bottom)
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 655077
最大容量
392 μL
サイズ
96 wells
有効容積
340 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FLUOTRAC 600 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は25~340 μL、総ウェル容量は392 μLです。
Greiner社製の免疫アッセイ・ハイスループットスクリーニングアプリケーション用ポリスチレンマルチウェルプレート。高結合プレートはELISAに推奨されます。高結合は、結合能力が600 ng/cm2で、散乱が10%未満であることを示しています。最適なタンパク質結合は変化しやすいため、高結合プレートと中結合プレートとの比較試験を実施することが推奨されます。
その他情報
96ウェル、平底(F底)、高結合能のマイクロプレートで、フタなし、煙突型、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約 200 μmです。
適合性
黒色プレートは、バックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。FLUOTRAC 600は、最大600 ng/cm2結合します。細胞を用いた作業に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)