Merck
M6311
Greiner FLUOTRAC 200 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 781076
最大容量
131 μL
サイズ
384 wells
有効容積
110 μL
結合型
medium binding surface
詳細
Fluotrac 200、384平底、中結合能、使用時の最適容量が15~ 110 μLのマイクロタイタープレート、最大ウェル容量は 131 μL。増殖領域:10 mm(2)。
その他情報
384ウェルの平板マイクロタイタープレート、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲:約150 μm。
適合性
黒色プレートはバックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。FLUOTRAC 200は200 ng/cm2まで結合します。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH