安全性情報
L8146
Sigma-Aldrich
レクチン ハリエニシダ(Ulex europaeus)由来
peroxidase conjugate, lyophilized powder
別名:
UEA-I, ハリエニシダ(Ulex europaeus)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Ulex europaeus
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
アッセイ
70.00-90.00% (Lowry)
形状
lyophilized powder
有効性
<40 μg/mL agglutination activity
peroxidase activity
≥15 units/mg protein
組成
Protein, ~80% Lowry
テクニック
western blot: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
General Western Blot Protocol:
  • Glycoprotein sample size: 500ng
  • Lectin Concentration: 0.1ug/ml
  1. Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
  2. Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
  3. Transfer gel to a PVDF membrane
  4. Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
  5. Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
  6. Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
  7. Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
生物化学的/生理学的作用
ハリエニシダ凝集素は血液型H抗原に対する特異性があります。ハリエニシダ由来のレクチンには2種類あり、UEA IはL-フコ-スに親和性を有し、UEA IIはN,N′-ジアセチルキトビオ-スに親和性を有しています。UEA Iの分子量は当初170,000ダルトンとされていました。後の報告で、UEA Iが中性および塩基性のpHで凝集体を形成し、正確な分子量は68,000 ダルトンであることが示されました。
包装
容量はタンパク質含量を基準にしています。
関連事項
コンジュゲ-トはアフィニティ-精製したレクチンから調製されます。
単位の定義
1 unitは、pH 6.0、20°C、20秒間に、1 mgのプルプロガリンをピロガロールから生成する酵素量です。
物理的形状
リン酸ナトリウムバッファ-塩含有。
調製ノート
Avrameas and Ternyckの2段階グルタルアルデヒド法により、VI型ペルオキシダ-ゼ(P8375)を用いて作製されています。
コンジュゲ-ションの後、アフィニティ-クロマトグラフィ-で再精製しています。
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで 1時間インキュベートした場合、ヒトO型赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8146-.5MG-PW:
L8146-VAR:
L8146-BULK:
L8146-.5MG:
L8146-1MG:
L8146-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peroxidase labelled antibody and Fab conjugates with enhanced intracellular penetration.
S Avrameas et al.
Immunochemistry, 8(12), 1175-1179 (1971-12-01)
Nadine Mikuda et al.
The Journal of pathology, 251(2), 160-174 (2020-03-30)
The IκB kinase (IKK)-NF-κB signaling pathway plays a multifaceted role in inflammatory bowel disease (IBD): on the one hand, it protects from apoptosis; on the other, it activates transcription of numerous inflammatory cytokines and chemokines. Although several murine models of
F Bucardo et al.
Zoonoses and public health, 63(8), 600-607 (2016-05-14)
Information about porcine norovirus (PoNoV), genetically similar to human NoV (HuNoV), is limited from rural areas where household-raised pigs are heavily exposed to faecal material which could facilitate transmission. Histo-blood group antigens (HBGAs) are known susceptibility factors to NoV in
K Nozaki et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 80(8), 904-908 (2009-02-26)
To study the clinical and pathological correlations of neuromuscular patients with a high aldolase and normal creatine kinase (CK) in serum at presentation or during a symptomatic exacerbation. Records and muscle biopsies were retrospectively reviewed in a consecutive series of
Xiaohu Fan et al.
Human gene therapy, 21(7), 877-890 (2010-02-19)
The ABO histo-blood group system is the most important antigen system in transplantation medicine, yet no small animal model of the ABO system exists. To determine the feasibility of developing a murine model, we previously subcloned the human alpha-1,2-fucosyltransferase (H-transferase
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.