Merck
L8917
Sigma-Aldrich
LookOut® DNAイレース
Spray reagent for DNA decontamination of equipment and surfaces.
別名:
DNA decontamination spray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
テクニック
DNA purification: suitable
アプリケーション
microbiology
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
250 mLのスプレ-液(製品番号L8917)と1 Lの詰め替え液(製品番号L9042)をご用意しています。どちらもそのままお使いください。
LookOut™ DNAイレースは強力な除染剤です。そのまま噴霧するだけで、実験器具の表面に存在するDNAを速やかに除去します。本製品の特徴は高い効率にあります。60秒間の表面処理で、DNAを完全に破壊します。DNAを破壊する成分と界面活性剤とを含む独自の配合です。
生物化学的/生理学的作用
スチ-ル, ガラス, セラミック, プラスチック, ゴム, または貴金属を含有する実験器具およびピペッタ-にお使いいただけます。軽金属および非鉄金属への使用はおやめください。その他耐性の低い表面へのご使用の際は、少部分により耐性をあらかじめご確認ください。
法的情報
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L8917-250ML:4548173358703
L8917-VAR:
L8917-BULK:
L8917-250ML-PW:
L8917-250ML-LBL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PCR検査、DNA染色検査、培養検査により、細胞培養のマイコプラズマコンタミネーションを検出します。マイコプラズマ予防、除去、および検出キット
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。