Merck
L9045
Sigma-Aldrich
Lipodisq®
Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 3:1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lipodisq®試薬は、スチレン酸とマレイン酸に由来する新規ポリマーです。Lipodisq®ポリマーは、膜タンパク質を取り込むことができる脂質ベースのナノサイズ円盤状粒子を形成できます。Lipodisqの代表的な直径はpH 7.4で9~10nmです。
アプリケーション
Lipodisq®試薬は、スチレン酸とマレイン酸に由来する新規ポリマーです。 Lipodisqポリマーは、膜タンパク質を取り込むことができる脂質ベースのナノサイズ円盤状粒子を形成できます。Lipodisq技術によれば、ジミリストイルホスファチジルコリン(DMPC)などのよく使用される脂質を洗剤なしで可溶化できます。一般に、Lipodisqポリマーにより、膜タンパク質の可溶化に対する界面活性剤の使用が抑えられます。Lipodisqの代表的な直径はpH 7.4で9~10nmです。
Lipodisq技術によれば、ジミリストイルホスファチジルコリン(DMPC)などのよく使用される脂質を界面活性剤なしで可溶化できます。
機能的pHの範囲: 6.0~9.0
生物化学的/生理学的作用
Lipodisq®ポリマーは、膜タンパク質を可溶化するための界面活性剤の使用を抑制するために役立つ可能性があります。この製品を十分な塩基(KOH、NaOHなど)を含む水溶液に溶かすと、各無水部分が加水分解されて2つのカルボン酸/カルボキシレート基になります。この作用により、SMAポリマーは水溶性になります。Lipodisq®は、疑似的膜システムとして機能する可能性があります。
法的情報
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L9045-BULK:
L9045-VAR:
L9045-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Detergent-free incorporation of a seven-transmembrane receptor protein into nanosized bilayer Lipodisq particles for functional and biophysical studies
Orwick-Rydmark M, et al.
Nano Letters, 12(9), 4687-4692 (2012)
Marcella Orwick-Rydmark et al.
Nano letters, 12(9), 4687-4692 (2012-07-26)
SMA-Lipodisq nanoparticles, with one bacteriorhodopsin (bR) per 12 nm particle on average (protein/lipid molar ratio, 1:172), were prepared without the use of detergents. Using pulsed and continuous wave nitroxide spin label electron paramagnetic resonance, the structural and dynamic integrity of
Indra D Sahu et al.
Biochemistry, 52(35), 5967-5984 (2013-08-22)
Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy is a very powerful biophysical tool that can provide valuable structural and dynamic information about a wide variety of biological systems. The intent of this review is to provide a general overview for biochemists and
Characterizing the structure of lipodisq nanoparticles for membrane protein spectroscopic studies
Zhang R, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(1), 329-333 (2015)
Maria Lyngaas Torgersen et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 16(4), 419-431 (2020-09-25)
Many promising pharmaceutically active compounds have low solubility in aqueous environments and their encapsulation into efficient drug delivery vehicles is crucial to increase their bioavailability. Lipodisq nanoparticles are approximately 10 nm in diameter and consist of a circular phospholipid bilayer