Merck
M046000
Sigma-Aldrich
シアニン5ホスホラミダイト
別名:
2-[5-[1,3-ジヒドロ-1-[3-(4-メトキシトリフェニルメトキシ)プロピル]-3,3-ジメチル-2H-インドール-2-イリデン]-1,3-ペンタジエン-1-イル]-1-[3-[N,N-ジイソプロピルアミノ(2-シアノエトキシ)ホスフィノキシ]プロピル]-3,3-ジメチル-3H-インドリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H72N4O4P
CAS番号:
分子量:
944.21
UNSPSCコード:
41116105
製品種目
Proligo Reagents
品質水準
アッセイ
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (reversed phase HPLC)
薬剤管理
USDEA Schedule I
clear blue0.1M in Acetonitrile
輸送温度
dry ice
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C1=C(N/2CCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)C=CC=C1)(C)C2=C\C=C\C=C\C(C3(C)C)=[N+](CCCOC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C6)C7=C3C=CC=C7.[Cl-]
InChI
1S/C60H72N4O4P.ClH/c1-46(2)64(47(3)4)69(67-44-23-40-61)68-45-25-42-63-55-33-22-20-31-53(55)59(7,8)57(63)35-18-12-17-34-56-58(5,6)52-30-19-21-32-54(52)62(56)41-24-43-66-60(48-26-13-10-14-27-48,49-28-15-11-16-29-49)50-36-38-51(65-9)39-37-50;/h10-22,26-39,46-47H,23-25,41-45H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GWCNEDQILVVBDJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification of synthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties, linkers, spacers, or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters and linkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines. Cyanine 5 Phosphoramidite is one such label whose absorbance maxima is 646 nm and emission maxima is 662 nm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M046000-00:
M046000-C:
試験成績書(COA)