Merck
M1156
Sigma-Aldrich
メチル β-D-グルクロニド ナトリウム塩
≥98% (TLC, anhydrous)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H11O7Na
CAS番号:
分子量:
230.15
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC, anhydrous)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D -61.0 to -59.0 °, c = 1% (w/v) in water
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
≤2% water (Karl Fischer)
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
Na: 7.5-12.5%
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)OC
InChI
1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,7+;/m0./s1
InChI Key
MSQCUKVSFZTPPA-UDGZVUODSA-M
詳細
Methyl β-D-glucuronide induces the production of the enzyme β-D-glucuronidase (GUS) in Escherichia coli.
アプリケーション
Methyl β-D-glucuronide sodium salt has been used to induce the production of Escherichia coli β-D-glucuronidase.
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1156-25MG:
M1156-100MG:
M1156-BULK:
M1156-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fast detection and quantification of Escherichia coli using the base principle of the microbial fuel cell
Taegyu Kim and Jong_In Han
Journal of Environmental Management (2013)
Journal of Bacteriology, 149 null
8-hydroxyquinoline-glucuronide Sodium Salt Used as Electroactive Substrate for a Sensitive Voltammetric Detection of Escherichia Coli in Water Samples?
Jorg Ettenauer
Procedia Engineering, 143-146 (2016)