由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
mp
290-292 °C (lit.)
溶解性
pyridine: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to brownish-yellow
SMILES記法
OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
InChI Key
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2C9(1559) , VKORC1(79001)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1390-5G:
M1390-BULK:
M1390-VAR:
M1390-50G:
M1390-25G:
試験成績書(COA)