由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
溶解性
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI Key
AAKDPDFZMNYDLR-XZBKPIIZSA-N
遺伝子情報
mouse ... Gaa(14387) , Glb1(12091) , Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478) , Si(497756)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1777-BULK:
M1777-1MG:
M1777-VAR:
M1777-5MG:
試験成績書(COA)