分子量
antigen ~58 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using rat liver mitochondrial fraction
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASCC3(10973) , MAOB(4129)
rat ... Maob(25750)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M1821-VAR:
M1821-200UL:
M1821-25UL:
M1821-BULK:
IXO14339:
試験成績書(COA)