Merck
M8644
Sigma-Aldrich
抗マウスIgM (μ-鎖特異的) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
Goat anti-mouse IgM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
テクニック
indirect ELISA: suitable
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウス血清由来IgMは、ELISA、ドットブロッティング、ウエスタンブロッティング、免疫拡散法、免疫電気泳動など様々なイムノアッセイにおいて、参照抗原、標準物質、ブロッキング試薬、またはコーティング抗体として用いられています。その他、免疫原や固相免疫吸着剤を作製する際の出発物質としても用いられています。
免疫グロブリンM(IgM)抗体は、感染初期に出現します。IgM抗体は不適合輸血の際に赤血球と結合して赤血球を凝集させます。IgM濃度は疾患や感染の状態に応じて変化することがあります。
特異性
ヤギポリクローナル抗マウスIgM(β鎖特異的)抗体は、マウスIgMのm鎖と反応します。精製後のマウスIgA、IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、IgM、骨髄腫産生タンパクを用いて検証した場合、マウスIgMに特異性を示します。
アプリケーション
この抗体の応用例と、関連する査読済み論文を以下に示します。
クロマチン免疫沈降法(1報)
ELISA(1報)
ヤギポリクローナル抗マウスIgM(μ鎖特異的)抗体は、免疫化学的手法または免疫組織学的手法によるin vitroおよびヒト血清またはその他の生体液中のマウスIgMの同定や定量に用いられています。
物理的形状
凍結乾燥品 (0.01 Mリン酸ナトリウム, 0.015 M塩化ナトリウム溶液, pH 7.2)。
再構成
0.135 M NaClで復元して下さい。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew Elvington et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 189(9), 4640-4647 (2012-10-03)
There is mounting evidence indicating an important role for complement in the pathogenesis of cerebral ischemia-reperfusion injury, or ischemic stroke. The role of the alternative complement pathway in ischemic stroke has not been investigated, and there is conflicting data on
Yasmine Zouggari et al.
Nature medicine, 19(10), 1273-1280 (2013-09-17)
Acute myocardial infarction is a severe ischemic disease responsible for heart failure and sudden death. Here, we show that after acute myocardial infarction in mice, mature B lymphocytes selectively produce Ccl7 and induce Ly6C(hi) monocyte mobilization and recruitment to the
Louis Scheurer et al.
Life science alliance, 4(11) (2021-08-27)
General consensus states that immunoglobulins are exclusively expressed by B lymphocytes to form the first line of defense against common pathogens. Here, we provide compelling evidence for the expression of two heavy chain immunoglobulin genes in subpopulations of neurons in
Dimitrios Tsiantoulas et al.
Scientific reports, 7(1), 3540-3540 (2017-06-16)
Mice lacking secreted IgM (sIgM -/-) antibodies display abnormal splenic B cell development, which results in increased marginal zone and decreased follicular B cell numbers. However, the mechanism by which sIgM exhibit this effect is unknown. Here, we demonstrate that
Dimitrios Tsiantoulas et al.
Nature, 597(7874), 92-96 (2021-08-27)
Atherosclerotic cardiovascular disease causes heart attacks and strokes, which are the leading causes of mortality worldwide1. The formation of atherosclerotic plaques is initiated when low-density lipoproteins bind to heparan-sulfate proteoglycans (HSPGs)2 and become trapped in the subendothelial space of large