由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgMは血清免疫グロブリンの約10%を占めます。IgM抗体は、ほとんどの抗原に対する初期免疫応答において顕著であり、自然の血液型抗体などの特定の抗体応答において最も多くなっています。′′IgMは(IgDとともに)B細胞表面に発現する主要免疫グロブリンです。μ定常領域の遺伝子は、短い介在配列で分けられる4つのドメインを持っています。
特異性
マウスIgMの重鎖と反応します。マウスIgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、IgAのプールヒト血清と精製ヒトパラプロテインについて吸収処理済み。ヒト免疫グロブリンとの交差反応性は最小限です。他の動物種との反応性は確認されていません。
マウスIgMの重鎖と反応することがELISAとフローサイトメトリーで実証されています。ヒト免疫グロブリンとの交差反応性は最小限です。
免疫原
エピトープ:IgM µ 鎖
精製マウスIgM µ 鎖から調製。マウスIgMパラプロテインで過免疫したヤギ由来のプール抗血清。
アプリケーション
ELISA:1:4,000~1:8,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
このヤギ抗マウスIgM µ 鎖抗体、HRPコンジュゲート、動物種吸収処理済みを用いたマウスIgM µ 鎖の検出は、ELISAでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
二次& コントロール抗体
二次& コントロール抗体
研究のサブカテゴリー
二重標識用吸収処理済み二次抗体
フラグメント特異的二次抗体
二重標識用吸収処理済み二次抗体
フラグメント特異的二次抗体
物理的形状
アガロースに共有結合させたマウスIgMにおいてアフィニティークロマトグラフィーにより精製。50%グリセロール/50%PBS(pH 7.4)溶液
アフィニティクロマトグラフィー
保管および安定性
受領日から最長12か月、無菌条件下で2°-8°Cで冷蔵保存できます。長期保存には、分注して、-20°Cで保存してください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AP500P:
試験成績書(COA)
Cancer immunology research, 11(4), 530-545 (2023-03-09)
One billion people worldwide get flu every year, including patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the impact of acute influenza A virus (IAV) infection on the composition of the tumor microenvironment (TME) and the clinical outcome of patients