Merck
MAK472
Sigma-Aldrich
Iron Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
別名:
Assay Kit for Iron Detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
anemia; hepatitis; gastrointestinal diseases; hematological disorder
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Iron level in blood is a reliable diagnostic indicator of various disease states. Increased levels of iron concentration in blood are associated with red blood cell destruction, decreased blood cell survival, acute hepatitis, certain sideroblastic anemias, ingestion of iron-rich diets, defects in iron storage (e.g., pernicious anemia). Decreased levels of blood iron may result from insufficient iron ingestion from diets, chronic blood loss pathologies, or increased demand on iron storage as during normal pregnancy.
特徴および利点
  • Linear detection range 27 µg/dL (4.8 µM) to 1,000 µg/dL (179 µM) iron in 96-well plate assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
  • Low interference in biological samples.
  • No pretreatments are needed. Assays can be directly performed on serum samples
適合性
The kit is suitable for the detection of iron in biological samples such as serum and soil extracts, and for studying the effects of drugs on iron metabolism.
原理
The Iron Assay Kit is designed to measure total iron directly in serum without pretreatment. The improved method utilizes a chromogen that forms a blue colored complex specifically with Fe2+. Fe3+ in the sample is reduced to Fe2+, allowing the assay to determine total iron concentration. The intensity of the color, measured at 590 nm, is directly proportional to the iron concentration in the sample.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)