Merck
MAK544
Sigma-Aldrich
Enterokinase (Enteropeptidase) Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Enterokinase, also called Enteropeptidase, is a serine protease produced by cells in the duodenal wall and is a key enzyme in human and animal digestion system. Enterokinase converts trypsinogen into its active form trypsin, resulting in the subsequent activation of pancreatic digestive enzymes. The deficiency of enterokinase results in intestinal digestion impairment. The inhibition of Enterokinase may have anti-tumor effects through suppressing proteases involved in carcinogenesis and metastasis. Therefore, the highly selective and sensitive detection of enterokinase plays a key role in biochemical applications. ​
The Enterokinase Activity Assay Kit offers a sensitive assay for quantifying enterokinase activity. After cleavage of enterokinase, the enterokinase substrate can be detected by Enterokinase Detection Reagent in an absorbance microplate reader at 405 nm.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)