Merck
MAK116
Sigma-Aldrich
Creatine Kinase Activity Assay Kit(クレアチンキナーゼ活性アッセイキット)
sufficient for 100 tests (Ultraviolet)
別名:
CK Activity Assay Kit(CK 活性アッセイキット), Creatine Phosphokinase Activity Assay Kit(クレアチンホスホキナーゼ活性アッセイキット)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 tests (Ultraviolet)
検出方法
colorimetric
関連疾患
cardiovascular diseases; genitourinary disorders; aging/geriatric diseases; orthopedic diseases
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
クレアチンキナーゼ(CK)は、ホスホクレアチンキナーゼとしても知られており、ATPから1つのリン酸基をクレアチンに転移し、筋や脳組織における重要な貯蔵エネルギーとなるホスホクレアチンを生成する触媒作用を及ぼす酵素です。CKは、B(脳)およびM(筋)サブユニットで構成される二量体タンパク質です。3つのイソ酵素、CK-MM、CK-MB、およびCK-BBが知られています。CKのレベルは、心筋梗塞、横紋筋融解症、筋ジストロフィー、および腎不全を含む様々な病理学的状態で上昇します。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
Suitable for the detection of Creatine Kinase activity in a variety of samples such as serum and plasma. 本キットは、様々な化合物がヘモグロビン代謝及び濃度に及ぼす作用の研究に使用することができます。
原理
クレアチンキナーゼ活性は、サンプル中に存在するCK活性に比例するNADPHを、共役酵素反応によって生成させ、340 nmで測定します。この反応では、ホスホクレアチンおよびADPがクレアチンおよびATPに変換されます。生成されたATPは、グルコースをリン酸化するためにヘキソキナーゼに使用され、グルコース-6-リン酸を生成し、これは、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ存在下でNADPによって酸化され、NADPHと6-ホスホ-D-グルコン酸を生成します。1ユニットのCKは、pH 6.0で1分間に、ホスホクレアチンから1.0 μモルのリン酸をADPに転移する酵素量です。本キットは、30~1,800ユニット/LのCK活性の幅で直線性を示します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P2RX7 Purinoceptor: A Therapeutic Target for Ameliorating the Symptoms of Duchenne Muscular Dystrophy
Sinadinos A
PLoS Medicine null
Gary R Hunter et al.
Medicine and science in sports and exercise, 49(12), 2414-2421 (2017-07-25)
Resting energy expenditure (REE) increases after an intense exercise; however, little is known concerning mechanisms. The purpose of this study was to determine effects of a single bout of moderate-intensity continuous (MIC) aerobic exercise, or high-intensity interval (HII) exercise on
Marcus Waskiw-Ford et al.
Nutrients, 12(4) (2020-04-16)
Leucine-enriched essential amino acids (LEAAs) acutely enhance post-exercise myofibrillar protein synthesis (MyoPS), which has been suggested to be important for muscle repair and recovery. However, the ability of LEAAs to concurrently enhance MyoPS and muscle damage recovery in free-living humans
Evaluation of White Sesame Seed Oil on Glucose Control and Biomarkers of Hepatic, Cardiac, and Renal Functions in Male Sprague-Dawley Rats with Chemically Induced Diabetes
Aslam F, et al.
Journal of Medicinal Food, 448-57 null
HANAC Col4a1 Mutation in Mice Leads to Skeletal Muscle Alterations due to a Primary Vascular Defect
Guiraud S, et al.
The American Journal of Pathology, 505-516 null