メーカー/製品名
MTC™ Bio A8000B
W × L
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm)
capacity × L
12-14 gal (45-52 L)
詳細
Bowtie™ Biohazard Bin, with hands-free foot pedal, 12-14 gallon capacity (45-52 liters), 10 x 14 x 19in., (25 x 35 x 48cm, W x L x H), PP, attached lid, 1/ea
特徴および利点
- Drawstring for instant closure
- 12-16 gallon capacity, 25 x 35in.
- (45-60 liter capacity, 64 x 89cm)
- Color changing sterilization indicator
- Bags fit perfect in Biohazard Bin
- Bin has a hands-free foot pedal operated lid
法的情報
BowTie is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)