詳細
0.1ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps) FROSTED, 120/pk
Pure.Amp™ 0.1mL qPCR strips strips are precision manufactured to maintain tight dimensional tolerances of ultra-thin wall thickness, for improved thermal transfer and are certified free of RNase, DNase, DNA and PCR inhibitors, and are made of heat-resistant medical-grade polypropylene.
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)