Merck
MTCT1211
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 5 mL, polystyrene, neck (rimless)
別名:
plastic tube, sample tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.15
物質
neck (rimless)
polystyrene
round
無菌性
non-sterile
包装
bag of 10 × 500 ea
メーカー/製品名
MTC Bio T1211
キャパシティ
5 mL
直径× L
12 mm × 75 mm
適合性
suitable for (cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x75mm, 5mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 8 bags of 500 tubes, 4000/cs
特徴および利点
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)