Merck
N3385
Sigma-Aldrich
N-ニトロソ-N-エチル尿素
ISOPAC®
別名:
ENU, N-エチル-N-ニトロソ尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7N3O2
CAS番号:
分子量:
117.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(N=O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c1-2-6(5-8)3(4)7/h2H2,1H3,(H2,4,7)
InChI Key
FUSGACRLAFQQRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
変異誘発剤として、N-ニトロソ-N-エチル尿素が使用されています。
生物化学的/生理学的作用
多くの動物種で発がん性を示すDNAアルキル化剤。神経組織、胃、食道、膵臓、気道、腸、リンパ細網組織、皮膚、腎臓などの多くの器官で良性腫瘍および悪性腫瘍を誘導します。
包装
シリコン/PTFE隔壁、アルミニウム引き裂きシールとともに100mL漿液ボトルに入っています。
1本のバイアルには、無水ベース計算で1 gの物質が含まれています。
注意
適切な溶媒を注入することで、溶液に触れずにご希望の濃度に調製していただけます。
再構成
内容物を100 mLの溶媒に溶解することにより、1%の溶液が得られます。
法的情報
Isopac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ISOPACの
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N3385-BULK:
N3385-1G:
N3385-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Induction of mutations by ENU in the medaka germline.
Ishikawa Y
The fish biology journal Medaka, 10, 27-29 (1999)
Double cone dystrophy and RPE degeneration in the retina of the zebrafish gnn mutant.
Biehlmaier O, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 44, 1287-1287 (2003)
Mouse mutagenesis using N-ethyl-N-nitrosourea (ENU).
Salinger AP and Justice MJ
Cold Spring Harbor Protocols, 4 (2008)
Georgina Caruana et al.
PloS one, 8(3), e55429-e55429 (2013-03-08)
Mice harbouring gene mutations that cause phenotypic abnormalities during organogenesis are invaluable tools for linking gene function to normal development and human disorders. To generate mouse models harbouring novel alleles that are involved in organogenesis we conducted a phenotype-driven, genome-wide
Jinjun Dang et al.
Blood, 125(23), 3609-3617 (2015-04-10)
Alterations of genes encoding transcriptional regulators of lymphoid development are a hallmark of B-progenitor acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) and most commonly involve PAX5, encoding the DNA-binding transcription factor paired-box 5. The majority of PAX5 alterations in ALL are heterozygous, and
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.