Merck
N8509
Sigma-Aldrich
N-ニトロソ-N-エチル尿素
Bulk package
別名:
ENU, N-エチル-N-ニトロソ尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7N3O2
CAS番号:
分子量:
117.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
形状
powder
含みます
aqueous acetic acid as stabilizer
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(N=O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c1-2-6(5-8)3(4)7/h2H2,1H3,(H2,4,7)
InChI Key
FUSGACRLAFQQRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ENU 誘発突然変異と自動化減数分裂マッピングにより同定された血圧と心拍数の遺伝的決定因子:この研究では、N-ニトロソ-N-エチル尿素(ENU)誘発突然変異を用いて、血圧と心拍数に影響を与える遺伝的要因を特定しています。この研究では、これらの心血管形質の遺伝的基礎を明らかにするために、自動減数分裂マッピングが用いられ、治療標的を特定する手がかりとなる洞察が提供されています(Teixeira et al., 2024)。
  • コントロールマウスと N-ニトロソ-N-エチル尿素を投与したマウスから採取した Hprt 変異 T リンパ球におけるクローン性、トラフィッキング、分子変化:この研究では、マウスの T リンパ球のクローン性とトラフィッキングに対する ENU の影響を調査しています。この研究結果は、ENU の変異原性および免疫学的影響に関する洞察を提供し、化学物質による突然変異の理解に貢献しています(Judice et al., 2023)。
  • 遺伝毒性試験における二重配列決定技術の採用:N-ニトロソ-N-エチル尿素(ENU)に曝露したラットを用いた変異原性実験の概念実証:この概念実証研究では、ENU に曝露したラットの遺伝毒性試験に二重配列決定技術を統合しました。その結果、このアプローチが変異原性効果の検出に有効であり、遺伝毒性評価の可能性を強調しています(Smith-Roe et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
多くの動物種で発がん性を示すDNAアルキル化剤。神経組織、胃、食道、膵臓、気道、腸、リンパ細網組織、皮膚、腎臓などの多くの器官で良性腫瘍および悪性腫瘍を誘導します。
包装
容量は乾燥重量です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N8509-BULK:
N8509-VAR:
N8509-25G:
N8509-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Georgina Caruana et al.
PloS one, 8(3), e55429-e55429 (2013-03-08)
Mice harbouring gene mutations that cause phenotypic abnormalities during organogenesis are invaluable tools for linking gene function to normal development and human disorders. To generate mouse models harbouring novel alleles that are involved in organogenesis we conducted a phenotype-driven, genome-wide
Jinjun Dang et al.
Blood, 125(23), 3609-3617 (2015-04-10)
Alterations of genes encoding transcriptional regulators of lymphoid development are a hallmark of B-progenitor acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) and most commonly involve PAX5, encoding the DNA-binding transcription factor paired-box 5. The majority of PAX5 alterations in ALL are heterozygous, and
Katherine R Bull et al.
The Journal of pathology, 233(1), 18-26 (2013-12-03)
The study of mutations causing the steroid-resistant nephrotic syndrome in children has greatly advanced our understanding of the kidney filtration barrier. In particular, these genetic variants have illuminated the roles of the podocyte, glomerular basement membrane and endothelial cell in
Peng Huang et al.
Journal of genetics and genomics = Yi chuan xue bao, 39(9), 421-433 (2012-10-02)
Zebrafish (Danio rerio) is a well-established vertebrate animal model. A comprehensive collection of reverse genetics tools has been developed for studying gene function in this useful organism. Morpholino is the most widely used reagent to knock down target gene expression
Ryohei Katayama et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(1), 166-174 (2014-10-30)
ROS1 rearrangement leads to constitutive ROS1 activation with potent transforming activity. In an ongoing phase I trial, the ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) crizotinib shows remarkable initial responses in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) harboring ROS1 fusions; however
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.