抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 135 kDa
化学種の反応性
bovine, mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using acetone-fixed, frozen tissue sections of mouse heart
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using bovine lung endothelial cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
rat ... Nos3(24600)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
N3893-BULK:
N3893-VAR:
N3893-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)