Merck
N4286
Sigma-Aldrich
NU2058
>98% (HPLC)
別名:
O6-Cyclohexylmethylguanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17N5O
CAS番号:
分子量:
247.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
形状
solid
white
溶解性
DMSO: 22 mg/mL
H2O: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc(OCC2CCCCC2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H17N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI Key
MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CDK2(1017)
生物化学的/生理学的作用
Selective cyclin-dependent kinase-2 (CDK2) inhibitor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N4286-VAR:
N4286-BULK:
N4286-25MG:
N4286-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evgenia Lampropoulou et al.
Scientific reports, 8(1), 5893-5893 (2018-04-14)
Pleiotrophin (PTN) stimulates endothelial cell migration through binding to receptor protein tyrosine phosphatase beta/zeta (RPTPβ/ζ) and ανβ3 integrin. Screening for proteins that interact with RPTPβ/ζ and potentially regulate PTN signaling, through mass spectrometry analysis, identified cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) activator