形状
crystalline
品質水準
色
yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CKWWBDCAYRJAJB-UHFFFAOYSA-L
詳細
アプリケーション
基質
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7251-VAR:
N7251-500MG:
N7251-5G:
N7251-1G:
N7251-BULK:
N7251-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
プロトコル
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)