アッセイ
≥98% (TLC and titration)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D −178.6°, c = 2.5 in H2O(lit.)
色
white to off-white
溶解性
ethanol: 3.3 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
InChI Key
TXMZWEASFRBVKY-IOQDSZRYSA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988) , OPRS1(10280)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- モルヒネ依存性ラットにおける離脱症候群との関連についての研究のため、実験用ラットへの等張食塩水と皮下注射
- オピオイド受容体アンタゴニストとして、恐怖文脈条件付けされた幼児期健忘症における内因性オピオイドシステムの役割の調査に
- システムの最大効果(Emax)決定のための参照ニュートラルアンタゴニストとして
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7758-5G:
N7758-25MG:
N7758-VAR:
N7758-250MG:
N7758-BULK:
N7758-100MG:
N7758-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)